Learn More
4-(4-chlorobenzoyl)pyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485117
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(4-chlorobenzoyl)pyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14548-48-2
Formule moléculaire C12H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 217.652
Numéro MDL MFCD00006431
Clé InChI YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone
CID PubChem 98503
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-pyridine-4-ylméthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Point de fusion 107°C to 109°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.66
Pourcentage de pureté ≥99%