Learn More
4-[(4-bromothien-2-yl)méthyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10525944
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 194851-19-9
Formule moléculaire C9H12BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 262.17
Numéro MDL MFCD01653482
Clé InChI XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
CID PubChem 783497
Nom IUPAC 4-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]morpholine
SMILES BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.17
Pourcentage de pureté 97%