Learn More
Acide 4-(4-bromophénylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS 874287-99-7
Formule moléculaire C13H11BBrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 319.949
Numéro MDL MFCD09027201
Clé InChI FBTLHSKBTDKVGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-4-bromophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-bromophenyl amino carbonyl phenyl, acmc-209qlo, n4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
CID PubChem 44119160
Nom IUPAC Acide [4-[(4-bromophényl) carbamoyl] phényl] boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15420446
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53174.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15479937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53174.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
874287-99-7
319.949
FBTLHSKBTDKVGQ-UHFFFAOYSA-N
44119160
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br)(O)O
C13H11BBrNO3
MFCD09027201
n-4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-4-bromophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-bromophenyl amino carbonyl phenyl, acmc-209qlo, n4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
Acide [4-[(4-bromophényl) carbamoyl] phényl] boronique
Spécification
4-(4-Bromophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
268°C to 275°C
MFCD09027201
FBTLHSKBTDKVGQ-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-[(4-bromophényl) carbamoyl] phényl] boronique
44119160
98%
874287-99-7
C13H11BBrNO3
n-4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-4-bromophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-bromophenyl amino carbonyl phenyl, acmc-209qlo, n4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br)(O)O
319.949
319.95
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante