Learn More
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
76.00€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS 936694-19-8
Formule moléculaire C22H35BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 402.342
Numéro MDL MFCD16294502
Clé InChI AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 53216820
Nom IUPAC tert-butyle 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényle]méthyle]pipérazine-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15439315
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51743.03
1 g
76.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15449315
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51743.06
5 g
294.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
936694-19-8
402.342
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
53216820
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
C22H35BN2O4
MFCD16294502
tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
tert-butyle 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényle]méthyle]pipérazine-1-carboxylate
Spécification
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
C22H35BN2O4
18669672
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyle 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényle]méthyle]pipérazine-1-carboxylate
53216820
95%
936694-19-8
MFCD16294502
tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
402.342
402.34
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures