Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(4-Acétyl-1-pipérazinyl)benzèneboronique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 390.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1218791-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H27BN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 330.235 |
Numéro MDL | MFCD13195756 |
Clé InChI | VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one |
CID PubChem | 53217141 |
Nom IUPAC | 1-[4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pipérazine-1-yl]éthanone |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59771.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15435256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59771.03 |
1 g |
390.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
RemarquesConserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1218791-38-8 | |
330.235 | |
VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
53217141 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C |
C18H27BN2O3 | |
MFCD13195756 | |
4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one | |
1-[4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pipérazine-1-yl]éthanone |
Spécification
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester | |
C18H27BN2O3 | |
4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C | |
330.235 | |
330.23 |
1218791-38-8 | |
MFCD13195756 | |
VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pipérazine-1-yl]éthanone | |
53217141 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante