Learn More
4,4’,4’’-Tris(carbazol-9-yl)triphénylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15585996
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139092-78-7
Formule moléculaire C54H36N4
Poids moléculaire (g/mol) 740.91
Numéro MDL MFCD03093250
Clé InChI AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-9h-carbazol-9-yl phenyl amine, tcta, tcata, 4,4',4-tris carbazol-9-yl-triphenylamine, 4,4',4-tri-9-carbazolyltriphenylamine, tris 4-carbazoyl-9-ylphenyl amine, tris 4-carbazol-9-ylphenyl amine, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-yl phenyl aniline, 4,4',4-tris carbaz, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-ylphenyl aniline
CID PubChem 9962045
Nom IUPAC 4-carbazol-9-yl-N,N-bis(4-carbazol-9-ylphényl)aniline
SMILES C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine
Point de fusion 297.0°C to 300.0°C
Analyse élémentaire 86.23 to 88.85% Carbon 7.45 to 7.68% Nitrogen
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Poids de la formule 740.92
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4',4"-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.