Learn More
4-[4-(4-Chlorophényl)-1H-pyrazol-1-yl]pipéridine, Thermo Scientific Chemicals
62.40€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS | 902836-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H16ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.75 |
Numéro MDL | MFCD08060997 |
Clé InChI | QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine |
CID PubChem | 24212026 |
Nom IUPAC | 4-[4-(4-chlorophényl)pyrazol-1-yl]pipéridine |
SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50804.MD |
250 mg | |||||||
11484790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50804.03 |
1 g |
248.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
902836-38-8 | |
261.75 | |
QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N | |
24212026 | |
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1 |
C14H16ClN3 | |
MFCD08060997 | |
4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine | |
4-[4-(4-chlorophényl)pyrazol-1-yl]pipéridine |
Spécification
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine | |
C14H16ClN3 | |
4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine | |
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1 | |
261.75 | |
261.76 |
902836-38-8 | |
MFCD08060997 | |
QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N | |
4-[4-(4-chlorophényl)pyrazol-1-yl]pipéridine | |
24212026 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only