Learn More
4-(3-Pipéridinyloxy)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS 902837-34-7
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.257
Numéro MDL MFCD08061105
Clé InChI KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
CID PubChem 44721293
Nom IUPAC 4-pipéridine-3-yloxybenzonitrile
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11499770
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50995.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11409780
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50995.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
902837-34-7
202.257
KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
44721293
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
C12H14N2O
MFCD08061105
4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
4-pipéridine-3-yloxybenzonitrile
Spécification
4-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
C12H14N2O
4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
202.257
202.26
902837-34-7
MFCD08061105
KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
4-pipéridine-3-yloxybenzonitrile
44721293
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante