Learn More
Acide 4-(3-fluorophénylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
66.60€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS 874288-05-8
Formule moléculaire C13H11BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.04
Numéro MDL MFCD09027204
Clé InChI CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
CID PubChem 44717609
Nom IUPAC Acide [4-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15430466
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53192.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15420466
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53192.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
874288-05-8
259.04
CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
44717609
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
C13H11BFNO3
MFCD09027204
n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
Acide [4-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique
Spécification
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
C13H11BFNO3
n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
259.04
259.04
874288-05-8
MFCD09027204
CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique
44717609
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante