Learn More
4-[3-(diméthylamino)propoxy]-N-méthylbenzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10642665
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 910037-04-6
Formule moléculaire C13H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.332
Numéro MDL MFCD09064994
Clé InChI LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
CID PubChem 24229610
Nom IUPAC N, N-diméthyl-3-[4-(méthylaminométhyl)phénoxy]propan-1-amine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 90%