Learn More
4-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS 146440-15-5
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.273
Numéro MDL MFCD09064993
Clé InChI XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
CID PubChem 11858362
Nom IUPAC 4-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10356994
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC59516DA
1 g Flacon en verre ambré
64.20€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10683235
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC59516DE
5 g Flacon en verre ambré
243.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
146440-15-5
204.273
XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
11858362
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
C12H16N2O
MFCD09064993
4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
4-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile
Spécification
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
96.5
97%
MFCD09064993
XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
4-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile
11858362
97%
146440-15-5
100.0
C12H16N2O
4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
204.273
204.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger