Learn More
4-(3-Chloro-4-méthylphénylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
72.70€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS 913835-37-7
Formule moléculaire C14H13BClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 289.522
Numéro MDL MFCD09027211
Clé InChI IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
CID PubChem 44119159
Nom IUPAC [4-[(3-chloro-4-méthylphényl)carbamoyl]phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15400306
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53015.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15490296
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53015.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
913835-37-7
289.522
IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
44119159
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
C14H13BClNO3
MFCD09027211
n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
[4-[(3-chloro-4-méthylphényl)carbamoyl]phényl] acide boronique
Spécification
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
217°C to 219°C
MFCD09027211
IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
[4-[(3-chloro-4-méthylphényl)carbamoyl]phényl] acide boronique
44119159
98%
913835-37-7
C14H13BClNO3
n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
289.522
289.53
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante