Learn More
4-(3-chloro-2-pyridinyl)morpholine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10462064
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H11ClN2O
Numéro MDL MFCD00498941
Quantité 5 g
Synonyme 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
Clé InChI KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
Nom IUPAC 4-(3-chloropyridine-2-yl)morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
CID PubChem 2815854
Poids de la formule 198.65
Pourcentage de pureté 97%