Learn More
4-(3,5-Diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-méthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10265504
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 937796-07-1
Formule moléculaire C13H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 215.30
Numéro MDL MFCD08572134
Clé InChI WVGUCDIRMDWHNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-n-methylbenzylamine, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-3,5-dimethylpyrazolyl phenyl methyl methylamine, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzyl-methylamine, 3,5-dimethyl-1-4-methylamino methyl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl methyl methyl amine, 1-4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl phenyl-n-methylmethylamine
CID PubChem 16640535
Nom IUPAC 1-[4-(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)phényl]-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.3
Pourcentage de pureté 95%