Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel monosodique de 4-(2-pyridylazo)résorcinol monohydrate, 99+%
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 176321000
Code produit. 10239153
  • 963.80€ / 100g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
99.0
Beige à brun-orangé
99+%
C11H9N3O2
100 g
15, 7125
(0.1% in water) Clear
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
215.21
255.21
Poudre cristalline
16593-81-0, 1141-59-9
100.0
Authentique
Flacon en verre
MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
22, I, 694
4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-diène-1-one ; sodium ;hydraté
132988475
99+%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .