Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel monosodique de 4-(2-pyridylazo)résorcinol monohydrate, 99+%
102.00€ - 959.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate |
---|---|
CAS | 16593-81-0, 1141-59-9 |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Beige à brun-orangé |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10592771
|
Thermo Scientific Chemicals
176320050 |
5 g | Flacon en verre |
102.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144050
|
Thermo Scientific Chemicals
176320250 |
25 g | Flacon en verre |
372.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239153
|
Thermo Scientific Chemicals
176321000 |
100 g | Flacon en verre |
959.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurSpecifications
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate | |
99.0 | |
Beige à brun-orangé | |
99+% | |
C11H9N3O2 | |
22, I, 694 | |
4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate | |
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N | |
3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-diène-1-one ; sodium ;hydraté | |
132988475 | |
99+% |
16593-81-0, 1141-59-9 | |
100.0 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256 | |
15, 7125 | |
(0.1% in water) Clear | |
OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1 | |
215.21 | |
255.21 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only