Learn More
4’-(2-Chloroéthyle)acétophénone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
92.86€ - 348.74€
Identifiants chimiques
CAS | 69614-95-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.647 |
Numéro MDL | MFCD00016350 |
Clé InChI | RGVUACHOYCYNMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-beta-chloroethyl acetophenone, 4-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethanone, 4'-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl-1-ethanone, 4'-.beta.-chloroethyl acetophenone, p-beta-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-2-chloroethyl benzene |
CID PubChem | 144359 |
Nom IUPAC | 1-[4-(2-chloroéthyl)phényl]éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13800.06 |
5 g |
92.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13800.14 |
25 g |
348.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
69614-95-5 | |
182.647 | |
RGVUACHOYCYNMB-UHFFFAOYSA-N | |
144359 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCCl |
C10H11ClO | |
MFCD00016350 | |
4'-beta-chloroethyl acetophenone, 4-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethanone, 4'-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl-1-ethanone, 4'-.beta.-chloroethyl acetophenone, p-beta-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-2-chloroethyl benzene | |
1-[4-(2-chloroéthyl)phényl]éthanone |
Spécification
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone | |
1.15 | |
C10H11ClO | |
MFCD00016350 | |
4'-beta-chloroethyl acetophenone, 4-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethanone, 4'-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl-1-ethanone, 4'-.beta.-chloroethyl acetophenone, p-beta-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-2-chloroethyl benzene | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCCl | |
182.647 | |
182.65 | |
Technique |
69614-95-5 | |
112°C (0.1 mmHg) | |
1.555 | |
2081019 | |
RGVUACHOYCYNMB-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(2-chloroéthyl)phényl]éthanone | |
144359 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante