Learn More
4-(2-aminoéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15109223
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS 13258-63-4
Densité 1.0210g/mL
Point d’ébullition 112.0°C to 113.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 100°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10N2
Formule linéaire (C5H4N)CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.5403
Numéro MDL MFCD00038045
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.021
Synonyme 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
Clé InChI IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCC1=CC=NC=C1
Nom IUPAC 2-pyridine-4-yléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 83275
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C