Learn More
Acide 4-[2-(4-morpholinyl)éthylcarbamoyl]benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
78.70€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS 913835-45-7
Formule moléculaire C13H19BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.12
Numéro MDL MFCD09027219
Clé InChI SFJAUBYTKBOMQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209r9c, 4-2-morpholmoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 44119153
Nom IUPAC Acide [4-(2-morpholin-4-yléthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15440616
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53353.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15430616
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53353.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
913835-45-7
278.12
SFJAUBYTKBOMQG-UHFFFAOYSA-N
44119153
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
C13H19BN2O4
MFCD09027219
4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209r9c, 4-2-morpholmoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl-phenyl boronic acid
Acide [4-(2-morpholin-4-yléthylcarbamoyl)phényl]boronique
Spécification
4-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
112°C to 114°C
MFCD09027219
SFJAUBYTKBOMQG-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-(2-morpholin-4-yléthylcarbamoyl)phényl]boronique
44119153
98%
913835-45-7
C13H19BN2O4
4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209r9c, 4-2-morpholmoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl-phenyl boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
278.12
278.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante