Learn More
Acide 4-(1H-pyrazol-1-ylméthyle)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10285574
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 160388-53-4
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.213
Numéro MDL MFCD07186451
Clé InChI ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6484268
Nom IUPAC Acide 4-(pyrazol-1-ylméthyl)benzoïque
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%