Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse réfrigérée / chauffante 4-16 KHS
La centrifugeuse Sigma 4-16 KHS est la référence pour les centrifugeuses universelles avec des rotors à angle fixe dotés de hautes vitesse, des rotors libres dotés d’une accélération douce et une vaste gamme d’accessoires.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 10389
Code produit. 13465155
  • 12210.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pulli Centrifugeuse universelle avec plage de vitesse allant jusqu’à 13 500 tr/min /lili Contrôleur Spincontrol S convivial /lili Boutons de démarrage, d’arrêt et d’ouverture rétroéclairés /lili Compatible avec divers rotors libres et à angle fixe /lili Capacité de 4 x 750 ml /lili Moteur à induction ne nécessitant aucun maintenance /lili Compatible avec un fonctionnement en continu /lili Verrouillage du couvercle motorisé ; ouverture facile du couvercle avec assistance de ressort à gaz /lili Température maximale du rotor de 40deg; à 60deg;C /li/ul/p
Spécification
Spécification
15 000 tr/min
-20°C à +60°C
489 mm
2 000 W
62 dB
670 mm
650 mm