Learn More
4-(1-pipérazinyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
4-Piperazinoaniline(CAS#67455-41-8)is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-pipérazinoaniline (n° CAS67455-41-8) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Réactif avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
La 4-pipérazinoaniline (n° CAS67455-41-8) est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Réactif avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(1-Piperazinyl)aniline |
Point de fusion | 119°C to 123°C |
Couleur | Violet à blanc |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 177.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Poudre |