Learn More
4’-(1-pipérazinyl)acétophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
45.53€ - 470.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51639-48-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.273 |
Numéro MDL | MFCD00005962 |
Clé InChI | KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone |
CID PubChem | 97269 |
Nom IUPAC | 1-(4-pipérazine-1-ylphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.06 |
5 g |
45.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.14 |
25 g | N/A | ||||||
11439867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22832.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51639-48-6 | |
204.273 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
97269 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
C12H16N2O | |
MFCD00005962 | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
1-(4-pipérazine-1-ylphényl)éthanone |
Spécification
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone | |
93°C to 98°C | |
MFCD00005962 | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 | |
204.273 | |
204.27 |
51639-48-6 | |
C12H16N2O | |
UN3259 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-pipérazine-1-ylphényl)éthanone | |
97269 | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 257-332-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only