Learn More
4-(1-Naphtyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15499447
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870774-25-7
Formule moléculaire C16H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.088
Numéro MDL MFCD08669639
Clé InChI BQHVXFQXTOIMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 4-1-naphthyl phenylboronic acid, 4-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 4-1-naphthyl benzeneboronic acid, 4-naphthalen-1-yl phenylboronicacid, boronic acid, 4-1-naphthalenyl phenyl, 4-1-naphthyl phenyl boronic acid
CID PubChem 44119399
Nom IUPAC Acide (4-naphtalén-1-ylphényl) boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 97%