Learn More
Acide 4-(1-Bromoethyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357846
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid acts as a reagent to prepare 4-(1-bromo-ethyl)-benzoic acid ethyl ester. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient as well as in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(1-bromoéthyl)benzoïque agit comme réactif pour préparer l’ester éthylique de l’acide 4-(1-bromo-éthyl)-benzoïque. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les ingrédients pharmaceutiques actifs ainsi que pour la synthèse chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113023-73-7
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00020378
Clé InChI VICCYULHZWEWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-bromoethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-bromoethyl, acmc-1c3tf, 4-1-bromoethyl-benzoic acid, 4-1-bromo-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-bromoethyl
CID PubChem 5146225
Nom IUPAC 4-(1-bromoéthyl)acide benzoïque
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Point de fusion 155°C to 156°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2084039
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%