Learn More
(3S)-1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-chlorhydrate d’heptanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10435485
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4272-74-6
Formule moléculaire C14H22Cl2N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 369.30
Numéro MDL MFCD00065395
Clé InChI YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Synonyme tlck hydrochloride, tlck, s-n-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl-4-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, 3s-1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, n-alpha-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, na-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, c14h21cln2o3s hydrochloride, tosyl-l-lysyl-chloromethane hydrochloride, l-n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-p-toluenesulfonamide hydrochloride, p-toluenesulfonamide, n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-, hydrochloride, l
CID PubChem 73093
Nom IUPAC N-[(3S)-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl]-4-méthylbenzènesulfonamide ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 161°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl·HCl
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques - 9.50 (24.00°C c=5,water)
Rotation spécifique -9.5
Poids de la formule 369.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.