Learn More
3M™ Absorbants pour produits chimiques standard
Absorbez presque n’importe quel liquide avec ces sorbants chimiques
Marque:  3M™ P-500
Code produit. 12362459
Description
Description
Les microfibres en PP fondu-soufflé absorbent des liquides tels que l’acide fluorhydrique et d’autres produits chimiques aqueux. Elles épongent la plupart des liquides dangereux désignés par l’EPA (en moyenne 10 fois leur poids).
  • Les sorbants sont exempts de poussière et de saletés ; ils ne contiennent pas de granulés abrasifs pouvant endommager les équipements coûteux
  • La base en polypropylène est chimiquement inerte et incinérée ; permet la séparation et le recyclage dans de nombreuses applications
  • Les cartons jaunes faciles à repérer protègent les sorbants contre la température et l’humidité pour un stockage sûr et à long terme
  • La boîte de distribution pratique (adaptée aux plans de travail ou aux montages muraux) protège les tampons et les oreillers faciles d’accès. Les tampons ou les rouleaux sont parfaits pour une utilisation sur les surfaces de travail et peuvent être découpés à la taille
  • Les mini-boudins entourent et contiennent les déversements, absorbés par les oreillers
  • 3M — Réf. catalogue : P110, P200, P208, P300, P500
Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
OSHA 29 CFR 1910.132
14 gal
Polypropylene
Pour le contrôle des déversements de certains liquides dangereux ; les matériaux particulaires sont utilisés pour les applications de conditionnement dans lesquelles la casse d’un récipient pourrait entraîner la libération d’un liquide dangereux
Jaune
53 L
Particules absorbantes pour produits chimiques
P500
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
3M™ Absorbants pour produits chimiques standard > Bag; 12 lb. (5.4kg); Sorbing Capacity: 14 gal. (53L)