Learn More
Solution électrolytique 3 M KCI
Électrolytes de remplacement et de stockage pour un fonctionnement optimal des capteurs. La solution électrolytique Hamilton™ 3 M KCl facilite l’étalonnage des électrodes de pH et de Redox.
38.40€ - 59.45€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10504555
|
Hamilton
238036 |
100 ml |
38.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11533034
|
Hamilton
238936 |
500 ml |
59.45€
500mL |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Aide à modifier les valeurs de tampon au fil du temps