Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en mousse
Click to view available options
Modèle:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Description
- Bouchons d’oreille orange jetables
- En matière hypoallergénique pour une protection et un confort maximum
- Surface lisse et résistante aux saletés pour plus d’hygiène
- Recommandé pour les situations exposant à un bruit élevé (jusqu’à 100 dBA TWA)
Informations sur la commande
Les bouchons sans cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 200 paires ; Les bouchons avec cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 100 paires.
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
ANSI S3.1974 | Oui |
Couleur du cordon | Orange |
Matériau du cordon | Tissu |
CSA Z94.2 | Classe AL |
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
Haute visibilité | Oui |
Modèle | 1110 |
Type d’emballage | Poly bag |
Paires par paquet | 500 Pairs/Cs |