Learn More
3M™ Bouchons d’oreilles de test à sonde E-A-Rfit™
Click to view available options
Modèle:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Dimensions:
S
Universal
Type de produit:
Classic™ Small
Express™
FX™
Push-Ins™
Standard primaire d’ozone modèle 1100
UltraFit™
Description
- Les tests quantitatifs basés sur la science fournissent des rapports précis sur la protection auditive
- Des résultats rapides, clairs et précis sont obtenus en quelques secondes seulement
- Les bouchons d’oreille de test sont modifiés avec un tube de sonde à utiliser lors des tests d’ajustement des bouchons d’oreille avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par boîte
- Les produits 3M DSP sont destinés à une utilisation professionnelle uniquement
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Tests d’ajustement de sécurité et sanitaire |
Haute visibilité | Non |
Modèle | 393-2001-50 |
Type d’emballage | Sachet en PE |
Paires par paquet | 50 paires/boîte |
Matériau du bouchon | Polymère élastomère |
Couleur de la fiche | Jaune |
Corded | Sans cordon |
Plug Shape | À rebord |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreilles de test à sonde E-A-Rfit™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu