Learn More
3M™ Surbottes de protection jetables 441
Les surbottes jetables 3M™ 441 sont des housses de protection jetables pour bottes, conçues pour protéger les chaussures contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses.
Marque: 3M™ 7000089719
32.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les surbottes 3M™ 440 sont des housses de protection fiables et jetables pour bottes, conçues pour protéger les chaussures contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses. Proposées sous forme d’accessoires, les surbottes sont fabriquées à partir d’un matériau laminé microporeux avec un traitement antistatique.- Elles sont conçues avec des attaches et des élastiques au niveau du mollet pour garantir un bon ajustement
- Design unique unisexe
- Protection latérale intégrée avec angle des verres et longueurs de branche réglables
- Le protecteur frontal ventilé verticalement minimise l’obstruction
Spécification
Universel | |
Blanc | |
Élastique | |
Dry particulates |
Tissu microporeux | |
Oui | |
Idéales pour assurer une protection de base permettant de protéger les chaussures contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses, ainsi que pour le montage, le nettoyage et le fonctionnement de machines | |
Surbottes |