Learn More
3M™ Disposable Protective Lab Coat, Series 4440
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes. The 3M Disposable Protective Lab Coat is anti-static treated and can be used in light duty applications.
Marque:  3M™ 7000089695
Code produit. 12901345
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Breathable, lightweight material
  • Designed for light duty applications
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes
  • Zip fastener
  • Anti-static treated
  • Knitted cuffs