Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
Code produit. 15815121
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
4XL
Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses. La blouse de laboratoire jetable 3M est antistatique et peut être utilisée dans les applications légères.
  • Matière légères, respirante
  • Conçu pour les applications légères
  • Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
  • Fermeture à glissière
  • Traitement antistatique
  • Manchettes maillées
  • 3M Catalog# 4440-3XL, 3M Catalog# 4440-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau PP
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette Maille
Jetable Oui
Modèle 4440-3XL
Type de couture Surfilée
Taille (impériale) de la poitrine 43 à 46 po
Taille (métrique) de la poitrine 109 à 117 cm
Certifications / conformité (Europe) CE Category 1
À utiliser avec (application) Utilisée dans les salles blanches, pour la fabrication de composants électroniques, la maintenance générale, l’hygiène et les laboratoires
Poids (impériale) 1,93 oz.
Structure Laminé microporeux