Learn More
Thermo Scientific™ Bandelette indicatrice 3M™ Comply™
Permet au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été exposé au processus de stérilisation. Le ruban indicateur 3M™ Comply™ change de couleur ou devient plus foncé lorsqu’il est soumis à un processus de stérilisation.
9.05€ - 20.40€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme à la norme NF EN 867-1 classe A, ISO 11140-1 classe 1 |
---|---|
Couleur | Beige |
À utiliser avec (application) | Vérification de la stérilisation |
À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
Longueur (métrique) | 55 m |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11761351
|
Thermo Scientific™
7000138230 |
55 m x 24 mm |
20.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12986976
|
Thermo Scientific™
7000138229 |
55 m x 18 mm |
9.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11741605
|
Thermo Scientific™
1322V24 |
55 m x 24 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Comme un moniteur d’exposition, les rubans indicateurs 3M™ scellent vos emballages en toute sécurité et permettent au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été soumis à un processus de stérilisation. L’encre de l’indicateur chimique, imprimée en bandes diagonales, change de couleur ou devient plus foncée lorsqu’elle est exposée au procédé de stérilisation.- Le ruban indicateur à vapeur sans plomb est conçu pour être utilisé sur tous les emballages
- Adhésif fiable adhérant au matériau d’emballage
- Procédé de fabrication durable et sans solvant
- Ne nécessite pas d’éliminer des déchets dangereux
- Emballage repensé demandant jusqu’à 30 % de plastique en moins
- Rouleaux pratiques, emballés individuellement et faciles à ouvrir
- Sans plomb et sans latex ajouté
- 28 rouleaux/boîte
Spécification
Conforme à la norme NF EN 867-1 classe A, ISO 11140-1 classe 1 | |
Vérification de la stérilisation | |
55 m | |
Adhésif sans plomb, agressif, sensibleà la pression | |
Vapeur |
Beige | |
Autoclave | |
Ruban indicateur | |