Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4565
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
XXXXL
Description
- Combinaison de type 4/5/6 conçue pour offrir une barrière très efficace contre les particules dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
- Fabriquée en bicomposant non tissé avec un laminé en PE à très faible peluchage pour une forme particulièrement confortable
- Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair à 2 sens et rabat-tempête avec bande refermable et dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
- Coutures scellées tout au long de la combinaison pour une résistance accrue réduisant le risque de déchirement et d’exposition
- Protection contre les agents biologiques EN 14126
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2 jusqu’à la classe 2
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 3XL |
Matériau | Polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche |
Type de couture | Bordée avec un biais |
Stérilité | Non-sterile |