Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Combinaison de type 5/6 conçue pour offrir une protection économique contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquides limitées
- Protection contre les agents biologiques EN 14126
- Fabriquée dans un non tissé souple et léger avec un laminé microporeux offrant une protection contre les éclaboussures, une résistance et une respirabilité
- Protection certifiée contre les poussières dangereuses de type 5/6 et les éclaboussures de liquides limitées
- Conception à capuche à 2 panneaux, fermeture éclair à 2 sens avec rabat-tempête et ouvertures élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte |
Type de couture | Lié |
Stérilité | Non stérile |