Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K.
Marque:  Thermo Scientific™ 4K-20
225.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11879732
  • 418.00€ / 15mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K. Par rapport à nos produits des séries 3000 et 4000, cette gamme de produit est diluée avec précision pour une utilisation immédiate dans les compteurs de particules laser avec des réglages de la concentration prenant un minimum de temps.
Caractéristiques :
  • Suspensions de sphères de polystyrène monodispersées pour utilisation dans les systèmes de dispersion des particules en suspension dans l’air ou liquides
  • Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Permettent d’étalonner avec précision ou de contrôler les performances des compteurs de particules laser utilisés dans les salles blanches et dans les autres applications de surveillance de la contamination
  • Les particules sont préparées en suspensions aqueuses avec peu de résidus pour limiter les interférences d’arrière-plan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient une quantité de traces de surfactant
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Particules traçables NIST pour l‘étalonnage des compteurs de particules laser
Étalonnage du compteur à particules laser
Particules de contrôle de comptage
1,05 g/cm3
1,59 à 589 nm (25°C)
Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
3 x 105/ml
Particules en polymère dans de l‘eau
Blanc ou incolore
Polystyrène
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
15 ml
< 3 %
20 μm