Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.
Marque:  Thermo Scientific™ B101459-I
Code produit. 17830797
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 3D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™26 de 5,0 ml durable, avec des dimensions optimisées pour les fûts Thermo Scientific™ et cuves cylindriques couramment utilisées. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
  • Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
  • Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
  • Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300 L
Conserver à température ambiante.
Conditionnés individuellement dans un sachet header bag
Irradiés
HyPerforma™
ASI™ 26
Polyéthylène
70 x 122 cm (24 x 48 po)
10 par carton
Température ambiante
0 port
Pas de tubulure