Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat enduit de streptavidine en polystyrène à 384 puits
Prébloquées et prêtes à l’emploi.
Marque: Greiner Bio-One 781990
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Capacité de liaison de la biotine : >1,5 ng/puits ou >6 pmol/puits
- Fond solide
- Stockable à température ambiante
- Avec couvercle
Spécification
Standard | |
Non autoclavable | |
PS | |
Non stérile | |
Coins arrondis | |
40 | |
Température ambiante |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
Streptavidine | |
4800 ×g (rotor à godets oscillants) | |
5 |