Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat anti-fixation en polystyrène à 384 puits
Fournit des propriétés de liaison biomoléculaire non spécifiques ultra faibles. La microplaque à fond plat anti-fixation en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One présente une stabilité de surface à long terme sans dégradation ni lixiviation.
Marque: Greiner Bio-One 781904
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Lie les protéines, l’ADN, l’ARN
- Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
- Augmentez la sensibilité du dosage <
Service Plan
Non
Spécification
Standard | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Polystyrène | |
15 à 110 μl | |
131 μl | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
10 | |
–20deg;C à +60deg;C |
16 x 24 | |
Anti-fixation | |
Microplaque | |
384 | |
Non stérile | |
Coins arrondis | |
40 | |
Oui | |
Blanc |