Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables. Les microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
390.08€ - 513.97€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Propriété de liaison | Couvercle | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Propriété de liaison | Couvercle | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10729604
|
Greiner Bio-One
781061 |
À liaison élevée | Sans couvercle | 10 |
513.97€
40 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11887802
|
Greiner Bio-One
781185 |
No Binding | With Lid | 1 | |||||
10073301
|
Greiner Bio-One
781186 |
Sans capacité de liaison | Avec couvercle | 8 |
390.08€
32 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Apyrogène
- Le nombre de puits est quadruplé
- L’espacement entre les puits est de 4,5 mm
- Compatible avec les équipements standard et les systèmes automatisés
- Profil de puits à coins arrondis
Spécification
Étalon | |
Non autoclavable | |
PS | |
15 à 110 μl | |
131 μl | |
Oui | |
Oui | |
Transparent |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
Stérile | |
Coins arrondis | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
–20deg;C à +60deg;C |