Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PP 384 puits
Offrent une densité de puits supérieure pour l’utilisation économique de réactifs onéreux
407.00€ - 490.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 16 x 24 |
Matériau | En PP |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11957954
![]() |
Fisherbrand™
235800 |
Naturel |
407.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11967954
|
Fisherbrand™
235900 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
- Résistant aux produits chimiques
- Supportent des températures allant de -80°C à +80°C (-112°F à +176°F)
- Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés
Spécification
ANSI | |
16 x 24 | |
384 | |
Pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques |
Étalon | |
En PP | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques en PP 384 puits