Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+
Obtenez une résistance aux substances chimiques similaire à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène avec ces microplaques 384 puits en polypropylène avec revêtement en verre.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P312
Description
Alternative pratique et économique aux plaques en verre plein, les microplaques Thermo Scientific™ 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+ offrent une résistance aux produits chimiques semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène. Elles constituent également une solution idéale pour les applications dans lesquelles les microplaques en plastique ne sont pas adaptées, et permettent de ne plus utiliser les inserts en verre.
Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
- Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
- Chimiquement et thermiquement résistantes ; tolèrent des températures de -80°C à +80°C
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Volumes 120 µl ou 240 µl
- Puits à fond arrondi pour une récupération optimale des échantillons
Spécification
Étalon | |
6 Pk. | |
Glass Coated Microplate | |
384 | |
240 μl | |
6 | |
22 mm |
16 x 24 | |
Webseal | |
Polypropylène avec revêtement en verre | |
180 μL | |
Carré-Arrondi | |
6/boîte |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.