Learn More
RETSCH Tamis anneau en acier inox 360° pour les broyeurs à rotor SR200/SR 300
Marque:  RETSCH 02.407.0039
Code produit. 10212501
  • 307.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis anneau
Broyeurs à rotor SR200 / SR300
8 mm
Acier inox