Learn More
Sampling Systems™ Béchers en acier inox 316L
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- Récipient polyvalent
- Idéal pour la collecte et le stockage de poudres et de liquides
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Disponible sur stock
- Finition polie
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 100mm |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | Poli |
Hauteur (métrique) | 145mm |