Learn More
Masterflex™ Raccord en Y cannelé en acier inoxydable 316
Le raccord en Y cannelé en acier inoxydable 316 Cole-Parmer™ est économique, facile à utiliser et adapté aux applications à basse pression.
Marque: Masterflex™ 31209-55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Idéal pour les applications à basse pression (généralement inférieure à 30 psi)
- Conviennent à des applications dans l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’industrie / la fabrication, l’échantillonnage de l’eau, la transformation des aliments
Spécification
Autoclavables | |
Tubulure de 1/16 po de dia. int. | |
1 de chaque | |
Orifice de 1/16 po ; 1-1/16 x 9/16 po | |
Y |
Acier inoxydable | |
Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments. | |
Pour tubulure de 1/16 po de dia. int. | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |