Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 316 sans pinces à bascule
Récipients polyvalents avec construction légère pour un large éventail d’utilisations de stockage en laboratoire.
910.00€ - 2115.00€
Spécification
Type de produit Récipient de stockage
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Couvercle encastré
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15859681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-20
20 l
910.00€
1 pièce
15869681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-25
25 l
1110.00€
1 pièce
15879681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-30
30 l
1175.00€
1 pièce
15889681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-50
50 l
1425.00€
1 pièce
15899681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-75
75 l
1750.00€
1 pièce
15849681
Afficher les documents
Sampling Systems™
A466-100
100 l
2115.00€
1 pièce
Description
Description
  • Intérieur sans fissure
  • Deux poignées robustes
  • Couvercle encastré bien ajusté avec poignée
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Les pinces à bascule et les joints constituent des options supplémentaires
Spécification
Spécification
Récipient de stockage
Oui
Couvercle encastré