Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en acier inox 316 pour HPLC en bobines de 5 pieds
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC, nettoyés, polis et passivés, prêts pour un emploi immédiat.
Marque: Thermo Scientific™ U-151
Alert:
Non recommandé pour les échantillons biologiques. Une surface interne rugueuse peut entraîner une contamination croisée des échantillons. Assez flexible, mais fonctionne mieux avec une courbure minimale
Description
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyé, poli et passivé, il est prêt pour un emploi immédiat. Ce tube n’est pas recommandé pour les échantillons biologiques.
- Adapté aux applications à ultra haute pression
- Compatibilité chimique étendue
Spécification
HPLC | |
D.I. 0,046 po ; Longueur 5 pieds | |
0.046 in. | |
5 ft. | |
Stainless Steel |
Tubes capillaires | |
HPLC | |
1.17 mm | |
1.524 m |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.