Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 315 x hauteur 55 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont des soudures douces, une hauteur interne de 55 mm et un diamètre de 315 mm.
Marque: Linker Industrietechnik™ 553.155.222-026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 55 mm
- Diamètre : 315 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
1 chaque | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Acier inoxydable |
315mm | |
100 μm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
55 mm |