Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO, porosités en micromètres
Marque: RETSCH 60.158.000710
174.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
710 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
40 mm | |
305mm | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO, porosités en micromètres > Porosité : 710 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu